Merck
SAB5702458
Sigma-Aldrich
Anti-SUZ12 Antibody, clone 1M3V2, Rabbit Monoclonal
別名:
CHET9, JJAZ1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
1M3V2, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
rat, rat, human
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1M3V2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
83 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.37 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAPQKHGGGGGGGSGPSAGSGGGGFGGSAAVAAATASGGKSGGGSCGGGGSYSASSSSSAAAAAGAAVLPVKKPKMEHVQADHELFLQAFEKPTQI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUZ12(23512)
詳細
This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region. [provided by RefSeq, Jul 2009]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-96 of human SUZ12 (Q15022).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)