Merck
SAB5702453
Sigma-Aldrich
Anti-Contactin 2 Antibody, clone 4R2S3, Rabbit Monoclonal
別名:
AXT, FAME5, TAG-1, TAX, TAX1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
4R2S3, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, rat, rat
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4R2S3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGTATRRKPHLLLVAAVALVSSSAWSSALGSQTTFGPVFEDQPLSVLFPEESTEEQVLLACRARASPPATYRWKMNGTEMKLEPGSRHQLVGGNLVIMNP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNTN2(6900)
詳細
This gene encodes a member of the contactin family of proteins, part of the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. The encoded glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored neuronal membrane protein plays a role in the proliferation, migration, and axon guidance of neurons of the developing cerebellum. A mutation in this gene may be associated with adult myoclonic epilepsy. [provided by RefSeq, Sep 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Contactin 2 (Q02246).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)