安全性情報
SAB5702393
Sigma-Aldrich
Anti-PEDF/SERPINF1 Antibody, clone 4H0C5, Rabbit Monoclonal
別名:
EPC-1, OI12, OI6, PEDF, PIG35
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4H0C5, monoclonal
形状
liquid
分子量
46 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1.65 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MQALVLLLCIGALLGHSSCQNPASPPEEGSPDPDSTGALVEEEDPFFKVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSTSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINF1(5176)
詳細
This gene encodes a member of the serpin family that does not display the serine protease inhibitory activity shown by many of the other serpin proteins. The encoded protein is secreted and strongly inhibits angiogenesis. In addition, this protein is a neurotrophic factor involved in neuronal differentiation in retinoblastoma cells. Mutations in this gene were found in individuals with osteogenesis imperfecta, type VI. [provided by RefSeq, Aug 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PEDF/SERPINF1 (P36955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702393-100UL:
試験成績書(COA)