Merck
SAB5702380
Sigma-Aldrich
Anti-Desmoglein 2 Antibody, clone 8O0R6, Rabbit Monoclonal
別名:
CDHF5, HDGC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8O0R6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PLEGTQHLQDVPYVMVRERESFLAPSSGVQPTLAMPNIAVGQNVTVTERVLAPASTLQSSYQIPTENSMTARNTTVSGAGVPGPLPDFGLEESGHSNSTITTSSTRVTKHSTVQHSYS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DSG2(1829)
詳細
This gene encodes a member of the desmoglein family and cadherin cell adhesion molecule superfamily of proteins. Desmogleins are calcium-binding transmembrane glycoprotein components of desmosomes, cell-cell junctions between epithelial, myocardial, and other cell types. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature glycoprotein. This gene is present in a gene cluster with other desmoglein gene family members on chromosome 18. Mutations in this gene have been associated with arrhythmogenic right ventricular dysplasia, familial, 10. [provided by RefSeq, Jan 2016]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1001-1118 of human Desmoglein 2 (Q14126).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)