物質
colorless
クローン
9Y1H3, monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.15 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD18(56852)
詳細
The protein encoded by this gene is highly similar to S. cerevisiae DNA damage repair protein Rad18. Yeast Rad18 functions through its interaction with Rad6, which is an ubiquitin-conjugating enzyme required for post-replication repair of damaged DNA. Similar to its yeast counterpart, this protein is able to interact with the human homolog of yeast Rad6 protein through a conserved ring-finger motif. Mutation of this motif results in defective replication of UV-damaged DNA and hypersensitivity to multiple mutagens. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Rad18 (Q9NS91).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)