物質
colorless
クローン
5R7S3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
70 kDa
化学種の反応性
human, rat
濃度
0.55 mg/mL
テクニック
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPA1(6117)
詳細
As part of the heterotrimeric replication protein A complex (RPA/RP-A, binds and stabilizes single-stranded DNA intermediates, that form during DNA replication or upon DNA stress. It prevents their reannealing and in parallel, recruits and activates different proteins and complexes involved in DNA metabolism. Thereby, it plays an essential role both in DNA replication and the cellular response to DNA damage. In the cellular response to DNA damage, the RPA complex controls DNA repair and DNA damage checkpoint activation.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPA70/RPA1 (P27694).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IP, ChIP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)