Merck
SAB5702326
Sigma-Aldrich
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
別名:
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9C8T10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
40 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.35 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDEL1(81565)
詳細
This gene encodes a coiled-coil protein that plays a role in multiple processes including cytoskeletal organization, cell signaling and neuron migration, outgrowth and maintenance. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. [provided by RefSeq, Mar 2012]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)