Merck
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
別名:
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9Q4N9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
110 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.45 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MIB1(57534)
詳細
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin repeats and RING finger domains that functions as an E3 ubiquitin ligase. The encoded protein positively regulates Notch signaling by ubiquitinating the Notch receptors, thereby facilitating their endocytosis. This protein may also promote the ubiquitination and degradation of death-associated protein kinase 1 (DAPK1). [provided by RefSeq, Jun 2013]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MIB1/DIP1 (Q86YT6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)