Merck
SAB5702306
Sigma-Aldrich
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
別名:
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4W2Y2, monoclonal
形状
liquid
分子量
76 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.16 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDC80(10403)
詳細
This gene encodes a component of the NDC80 kinetochore complex. The encoded protein consists of an N-terminal microtubule binding domain and a C-terminal coiled-coiled domain that interacts with other components of the complex. This protein functions to organize and stabilize microtubule-kinetochore interactions and is required for proper chromosome segregation. [provided by RefSeq, Oct 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 543-642 of human HEC1/NDC80 (O14777).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1