Merck
すべての画像(5)
Key Documents
SAB5702283
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-SLC25A4/ANT1 Antibody, clone 3C1Q3, Rabbit Monoclonal
別名:
SLC25A4,AAC1,ANT,ANT 1,ANT1,MTDPS12,MTDPS12A,PEO2,PEO3,PEOA2,T1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3C1Q3, monoclonal
形状
liquid
分子量
33 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LGGVDRHKQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKGAAQREFHGLGDCIIKIFKSDGLRGLYQGFNVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC25A4(291)
詳細
This gene is a member of the mitochondrial carrier subfamily of solute carrier protein genes. The product of this gene functions as a gated pore that translocates ADP from the cytoplasm into the mitochondrial matrix and ATP from the mitochondrial matrix into the cytoplasm. The protein forms a homodimer embedded in the inner mitochondria membrane. Mutations in this gene have been shown to result in autosomal dominant progressive external opthalmoplegia and familial hypertrophic cardiomyopathy.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC, IP
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3