Merck
SAB5702278
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin A11 Antibody, clone 8O5Z5, Rabbit Monoclonal
別名:
ANXA11,ANX11,CAP50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
8O5Z5, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, mouse
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8O5Z5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
56 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:1000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FDIYEIKEAIKGVGTDEACLIEILASRSNEHIRELNRAYKAEFKKTLEEAIRSDTSGHFQRLLISLSQGNRDESTNVDMSLAQRDAQELYAAGENRLGTDESKFNAVLCSRSRAHLVAVFNEYQRMTGRDIEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA11(311)
詳細
This gene encodes a member of the annexin family, a group of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Annexins have unique N-terminal domains and conserved C-terminal domains, which contain calcium-dependent phospholipid-binding sites. The encoded protein is a 56-kD antigen recognized by sera from patients with various autoimmune diseases. Several transcript variants encoding two different isoforms have been identified.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 276-505 of human Annexin A11 (NP_001148.1).
アプリケーション
WB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)