Merck
SAB5702271
Sigma-Aldrich
Anti-TCF1/TCF7 Antibody, clone 4K0X6, Rabbit Monoclonal
別名:
TCF7,TCF-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4K0X6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
28-50 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:1000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF7(6932)
詳細
The protein encoded by this gene is a transcriptional activator that plays an important role in lymphocyte differentiation. This gene is expressed predominantly in T-cells. The encoded protein can bind an enhancer element and activate the CD3E gene, and it also may repress the CTNNB1 and TCF7L2 genes through a feedback mechanism. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human TCF1/TCF7 (NP_003193.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)