Key Documents
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
別名:
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4N5K2, monoclonal
形状
liquid
分子量
15 kDa
化学種の反応性
mouse
濃度
0.80 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... LY6A(110454)
詳細
T-cell activation.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1