Merck
SAB5702218
Sigma-Aldrich
Anti-GSC Antibody, clone 6M7M6, Rabbit Monoclonal
別名:
SAMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6M7M6, monoclonal
形状
liquid
分子量
28 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
0.58 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPASMFSIDNILAARPRCKDSVLPVAHSAAAPVVFPALHGDSLYGASGGASSDYGAFYPRPVAPGGAGLPAAVSGSRLGYNNYFYGQLHVQAAPVGPACC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSC(145258)
詳細
This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GSC (P56915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1