Merck
SAB5702127
Sigma-Aldrich
Anti-beta glucuronidase (GUSB) Antibody, clone 4U0E2, Rabbit Monoclonal
別名:
GUSB, BG, MPS7, beta-glucuronidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4U0E2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
75 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MARGSAVAWAALGPLLWGCALGLQGGMLYPQESPSRECKELDGLWSFRADFSDNRRRGFEEQWYRRPLWESGPTVDMPVPSSFNDISQDWRLRHFVGWVW
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUSB(2990)
詳細
This gene encodes a hydrolase that degrades glycosaminoglycans, including heparan sulfate, dermatan sulfate, and chondroitin-4,6-sulfate. The enzyme forms a homotetramer that is localized to the lysosome. Mutations in this gene result in mucopolysaccharidosis type VII. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are many pseudogenes of this locus in the human genome.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human beta glucuronidase (GUSB) (P08236).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)