Merck
SAB5702111
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2 Antibody, clone 7X2C6, Rabbit Monoclonal
別名:
LAM,PPP1R160,TSC4,TSC2,Tuberin,tuberin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7X2C6, monoclonal
形状
liquid
分子量
200 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.52 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AKIVSDRNLPFVARQMALHANMASQVHHSRSNPTDIYPSKWIARLRHIKRLRQRICEEAAYSNPSLPLVHPPSHSKAPAQTPAEPTPGYEVGQRKRLISSVEDFTEFV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSC2(7249)
詳細
Mutations in this gene lead to tuberous sclerosis complex. Its gene product is believed to be a tumor suppressor and is able to stimulate specific GTPases. The protein associates with hamartin in a cytosolic complex, possibly acting as a chaperone for hamartin. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1700-1807 of human Tuberin (P49815).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB,IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1