安全性情報
SAB5702066
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
別名:
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7Z8X9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
53 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
0.90 mg/mL
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
HKKLM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
This gene encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. The encoded protein responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in this gene are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of this gene and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation initiation codons from identical transcript variants (PMIDs: 12032546, 20937277).
免疫原
A synthetic acetylated peptide around K382 of human p53 (NP_000537.3).
PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
DB, WB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5702066-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)