安全性情報
SAB5702057
Sigma-Aldrich
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
別名:
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4R2X8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
38 kDa
交差性
rat, mouse
濃度
0.30 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LTB4R(1241)
詳細
Receptor for extracellular ATP > UTP and ADP. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. May be the cardiac P2Y receptor involved in the regulation of cardiac muscle contraction through modulation of L-type calcium currents. Is a receptor for leukotriene B4, a potent chemoattractant involved in inflammation and immune response.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 253-352 of human LTB4R (Q15722).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702057-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)