Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5702056
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
別名:
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2D7M1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
28 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.80 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRPA1(6627)
詳細
Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 156-255 of human SNRPA1 (P09661).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702056-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)