Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5702043
Sigma-Aldrich
Anti-CD90/Thy1 Antibody, clone 2V9S6, Rabbit Monoclonal
別名:
CD90, CDw90
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2V9S6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
25-35 kDa
交差性
human, rat
濃度
0.53 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MNLAISIALLLTVLQVSRGQKVTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THY1(7070)
詳細
This gene encodes a cell surface glycoprotein and member of the immunoglobulin superfamily of proteins. The encoded protein is involved in cell adhesion and cell communication in numerous cell types, but particularly in cells of the immune and nervous systems. The encoded protein is widely used as a marker for hematopoietic stem cells. This gene may function as a tumor suppressor in nasopharyngeal carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CD90/Thy1 (P04216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702043-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)