安全性情報
SAB5702038
Sigma-Aldrich
Anti-Cdc25C Antibody, clone 6R0I6, Rabbit Monoclonal
別名:
CDC25, PPP1R60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
6R0I6, monoclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
human, rat, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6R0I6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
60-65 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.10 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC25C(995)
詳細
This gene encodes a conserved protein that plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It also suppresses p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cdc25C (P30307).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702038-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)