安全性情報
SAB5702030
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Antibody, clone 6G9O8, Rabbit Monoclonal
別名:
GABRB2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6G9O8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
59 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.19 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PYVKAIDMYLMGCFVFVFMALLEYALVNYIFFGRGPQRQKKAAEKAASANNEKMRLDVNKIFYKDIKQNGTQYRSLWDPTGNLSPTRRTTNYDFSLYTMDP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRB2(2561)
詳細
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 2 subunit. It is mapped to chromosome 5q34 in a cluster comprised of genes encoding alpha 1 and gamma 2 subunits of the GABA A receptor. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants, differing by a 114 bp insertion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) (GABRB2) (P47870).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702030-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)