物質
colorless
クローン
9I5M0, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
36 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LDGIDLVEKKSKNHIRWIGSDLSNFGAVPQQKKLQEELSDLSAMEDALDELIKDCAQQLFELTDDKENERLAYVTYQDIHSIQAFHEQIVIAVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... E2F6(1876)
詳細
This gene encodes a member of a family of transcription factors that play a crucial role in the control of the cell cycle. The protein encoded by this gene lacks the transactivation and tumor suppressor protein association domains found in other family members, and contains a modular suppression domain that functions in the inhibition of transcription. It interacts in a complex with chromatin modifying factors. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 22 and X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-300 of human E2F6 (O75461).
アプリケーション
WB, IP, ChIP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702027-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)