安全性情報
SAB5702005
Sigma-Aldrich
Anti-Bak Antibody, clone 7Q3T8, Rabbit Monoclonal
別名:
BAK1,BAK,BAK-LIKE,BCL2L7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7Q3T8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
25 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
0.089 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RQECGEPALPSASEEQVAQDTEEVFRSYVFYRHQQEQEAEGVAAPADPEMVTLPLQPSSTMGQVGRQLAIIG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAK1(578)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form oligomers or heterodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. This protein localizes to mitochondria, and functions to induce apoptosis. It interacts with and accelerates the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel, which leads to a loss in membrane potential and the release of cytochrome c. This protein also interacts with the tumor suppressor P53 after exposure to cell stress.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 11-82 of human Bak (NP_001179.1).
アプリケーション
WB, IHC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5702005-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)