Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5701709
Sigma-Aldrich
Anti-PRP19 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.87 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRPF19(27339)
詳細
PSO4 is the human homolog of yeast Pso4, a gene essential for cell survival and DNA repair (Beck et al., 2008 [PubMed 18263876]).[supplied by OMIM, Sep 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PRP19
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701709-100UL:
試験成績書(COA)