Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5701653
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS4 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, human, mouse
濃度
1.15 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFS4(4724)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes an nuclear-encoded accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I, or NADH:ubiquinone oxidoreductase). Complex I removes electrons from NADH and passes them to the electron acceptor ubiquinone. Mutations in this gene can cause mitochondrial complex I deficiencies such as Leigh syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human NDUFS4
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701653-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)