Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5701447
Sigma-Aldrich
Anti-PON1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.27 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
詳細
The enzyme encoded by this gene is an arylesterase that mainly hydrolyzes paroxon to produce p-nitrophenol. Paroxon is an organophosphorus anticholinesterase compound that is produced in vivo by oxidation of the insecticide parathion. Polymorphisms in this gene are a risk factor in coronary artery disease. The gene is found in a cluster of three related paraoxonase genes at 7q21.3. [provided by RefSeq, Oct 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PON1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701447-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)