安全性情報
SAB5701445
Sigma-Aldrich
Anti-eIF3e antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF3E(3646)
免疫原
A synthesized peptide derived from human eIF3e
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701445-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)