Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701430
Sigma-Aldrich
Anti-TFAM antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.43 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TFAM(7019)
詳細
This gene encodes a key mitochondrial transcription factor containing two high mobility group motifs. The encoded protein also functions in mitochondrial DNA replication and repair. Sequence polymorphisms in this gene are associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 6, 7, and 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012]
免疫原
A synthesized peptide derived from human TFAM
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701430-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)