Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701412
Sigma-Aldrich
Anti- EDF1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
2.34 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EDF1(8721)
詳細
This gene encodes a protein that may regulate endothelial cell differentiation, lipid metabolism, and hormone-induced cardiomyocyte hypertrophy. The encoded protein has also been found to act as a transcriptional coactivator by interconnecting the general transcription factor TATA element-binding protein (TBP) and gene-specific activators. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-148 of human EDF1 (NP_003783.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701412-100UL:
試験成績書(COA)