安全性情報
SAB5701406
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1.55 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMYD3(64754)
詳細
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011]
免疫原
A synthesized peptide derived from human SMYD3
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701406-100UL:
試験成績書(COA)