安全性情報
SAB5701375
Sigma-Aldrich
Anti-MAD3/MXD3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
0.46 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MXD3(83463)
詳細
This gene encodes a member of the Myc superfamily of basic helix-loop-helix leucine zipper transcriptional regulators. The encoded protein forms a heterodimer with the cofactor MAX which binds specific E-box DNA motifs in the promoters of target genes and regulates their transcription. Disruption of the MAX-MXD3 complex is associated with uncontrolled cell proliferation and tumorigenesis. Transcript variants of this gene encoding different isoforms have been described.[provided by RefSeq, Dec 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human MAD3/MXD3
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701375-100UL:
試験成績書(COA)