安全性情報
SAB5701350
Sigma-Aldrich
Anti-PAX9 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAX9(5083)
詳細
This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. Mice lacking this gene exhibit impaired development of organs, musculature and the skeleton, including absent and abnormally developed teeth, and neonatal lethality. Mutations in the human gene are associated with selective tooth agenesis-3. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PAX9
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701350-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)