Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701341
Sigma-Aldrich
Anti-Argonaute-2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
0.54 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGO2(27161)
詳細
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, and contains a PAZ domain and a PIWI domain. It may interact with dicer1 and play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Argonaute-2.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701341-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)