Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701256
Sigma-Aldrich
Anti-Prohibitin antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
0.67 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PHB(5245)
詳細
This gene is evolutionarily conserved, and its product is proposed to play a role in human cellular senescence and tumor suppression. Antiproliferative activity is reported to be localized to the 3' UTR, which is proposed to function as a trans-acting regulatory RNA. Several pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Prohibitin .
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701256-100UL:
試験成績書(COA)