Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701249
Sigma-Aldrich
Anti-NAT10 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NAT10(55226)
詳細
The protein encoded by this gene is an RNA cytidine acetyltransferase involved in histone acetylation, tRNA acetylation, the biosynthesis of 18S rRNA, and the enhancement of nuclear architecture and chromatin organization.
免疫原
Recombinant protein of human NAT10.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701249-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)