安全性情報
SAB5701215
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM1/CLP36 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDLIM1(9124)
詳細
This gene encodes a member of the enigma protein family. The protein contains two protein interacting domains, a PDZ domain at the amino terminal end and one to three LIM domains at the carboxyl terminal. It is a cytoplasmic protein associated with the cytoskeleton. The protein may function as an adapter to bring other LIM-interacting proteins to the cytoskeleton. Pseudogenes associated with this gene are located on chromosomes 3, 14 and 17.
免疫原
Recombinant protein of human PDLIM1/CLP36.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701215-100UL:
試験成績書(COA)