安全性情報
SAB5701131
Sigma-Aldrich
Anti- PRMT8 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
all
濃度
3.66 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT8(56341)
詳細
Arginine methylation is a widespread posttranslational modification mediated by arginine methyltransferases, such as PRMT8. Arginine methylation is involved in a number of cellular processes, including DNA repair, RNA transcription, signal transduction, protein compartmentalization, and possibly protein translation (Lee et al., 2005 [PubMed 16051612]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
免疫原
Recombinant protein of human PRMT8.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701131-100UL:
試験成績書(COA)