Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701099
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
WB
テクニック:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
濃度
2.86 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The product of this gene is a subunit of neuronal microtubule-associated MAP1A and MAP1B proteins, which are involved in microtubule assembly and important for neurogenesis. Studies on the rat homolog implicate a role for this gene in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component.
免疫原
Recombinant protein of human MAP1LC3B.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701099-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)