安全性情報
SAB5701028
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit monoclonal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit,
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
1.17 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis. [provided by RefSeq, Feb 2012]
免疫原
A synthesized peptide derived from human MAP1LC3A
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701028-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)