クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
0.51 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RCC1(1104)
詳細
Guanine-nucleotide releasing factor that promotes the exchange of Ran-bound GDP by GTP, and thereby plays an important role in RAN-mediated functions in nuclear import and mitosis (PubMed:1944575, PubMed:17435751, PubMed:20668449, PubMed:22215983, PubMed:11336674). Contributes to the generation of high levels of chromosome-associated, GTP-bound RAN, which is important for mitotic spindle assembly and normal progress through mitosis (PubMed:12194828, PubMed:17435751, PubMed:22215983). Via its role in maintaining high levels of GTP-bound RAN in the nucleus, contributes to the release of cargo proteins from importins after nuclear import (PubMed:22215983). Involved in the regulation of onset of chromosome condensation in the S phase (PubMed:3678831). Binds both to the nucleosomes and double-stranded DNA (PubMed:17435751, PubMed:18762580).
免疫原
A synthesized peptide derived from human RCC1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700887-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)