分子量
77
交差性
rat, human, mouse
濃度
2.3 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBC(7316)
詳細
This gene represents a ubiquitin gene, ubiquitin C. The encoded protein is a polyubiquitin precursor. Conjugation of ubiquitin monomers or polymers can lead to various effects within a cell, depending on the residues to which ubiquitin is conjugated. Ubiquitination has been associated with protein degradation, DNA repair, cell cycle regulation, kinase modification, endocytosis, and regulation of other cell signaling pathways.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBC (NP_066289.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700792-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)