安全性情報
SAB5700743
Sigma-Aldrich
Anti-G6PD antibody produced in rabbit
別名:
G6PD, G6PD1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
59
62
63
交差性
human, mouse
濃度
0.57 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G6PD(2539)
詳細
This gene encodes glucose-6-phosphate dehydrogenase. This protein is a cytosolic enzyme encoded by a housekeeping X-linked gene whose main function is to produce NADPH, a key electron donor in the defense against oxidizing agents and in reductive biosynthetic reactions. G6PD is remarkable for its genetic diversity. Many variants of G6PD, mostly produced from missense mutations, have been described with wide ranging levels of enzyme activity and associated clinical symptoms. G6PD deficiency may cause neonatal jaundice, acute hemolysis, or severe chronic non-spherocytic hemolytic anemia. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 246-545 of human G6PD (NP_000393.4).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700743-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5700743-100UL4065265180740