Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700697
Sigma-Aldrich
Anti-CD31 antibody produced in rabbit
別名:
CD31, CD31/EndoCAM, GPIIA, PECA1, PECAM-1, PECAM1, endoCAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
79
80
81
82
交差性
human, rat, mouse
濃度
4.34 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... PECAM1(18613)
詳細
The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600 to the C-terminus of mouse CD31 (NP_001292086.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700697-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)