Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700649
Sigma-Aldrich
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
別名:
APG7-LIKE, APG7L, ATG7, Apg7/Atg7, GSA7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
68
75
77
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
4.04 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG7(10533)
詳細
This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-676 of human ATG7 (NP_001129503.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700649-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)