安全性情報
SAB5700556
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 antibody produced in rabbit
別名:
AURKA, AURKB, AURKC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human
濃度
2.62 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr288/pThr232/pThr198)
遺伝子情報
human ... AURKA(6790)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T288/T232/T198 of human AURKA/AURKB/AURKC.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700556-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)