濃度
0.44 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer176/pSER180)
遺伝子情報
human ... CHUK(1147)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700523-100UL:
試験成績書(COA)