分子量
62
64
65
化学種の反応性
human, rat
濃度
1.98 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr183/pThr172)
遺伝子情報
human ... PRKAA1(5562)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T183 of human PRKAA1
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700520-100UL:
試験成績書(COA)