安全性情報
SAB5700505
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EEF2K-S366 antibody produced in rabbit
別名:
EEF2K, HSU93850, eEF-2K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
82
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
3.9 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer366)
遺伝子情報
human ... EEF2K(29904)
詳細
This gene encodes a highly conserved protein kinase in the calmodulin-mediated signaling pathway that links activation of cell surface receptors to cell division. This kinase is involved in the regulation of protein synthesis. It phosphorylates eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) and thus inhibits the EEF2 function. The activity of this kinase is increased in many cancers and may be a valid target for anti-cancer treatment.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S366 of human EEF2K (NP_037434.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700505-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)