分子量
114
119
60
交差性
human
濃度
1.71 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr284)
遺伝子情報
human ... TNK2(10188)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a tyrosine kinase that binds Cdc42Hs in its GTP-bound form and inhibits both the intrinsic and GTPase-activating protein (GAP)-stimulated GTPase activity of Cdc42Hs. This binding is mediated by a unique sequence of 47 amino acids C-terminal to an SH3 domain. The protein may be involved in a regulatory mechanism that sustains the GTP-bound active form of Cdc42Hs and which is directly linked to a tyrosine phosphorylation signal transduction pathway. Several alternatively spliced transcript variants have been identified from this gene, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y284 of human TNK2 (NP_005772.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700422-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)